Principaux documents
2637525
Supelco
SPME/Direct
pkg of 25 ea
25 PKG
572,00 €
572,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 PKG
572,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
572,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)