Documents
57330-U
Supelco
Support de fibres SPME
greener alternative
for use with manual sampling
Synonyme(s) :
Solid Phase Microextraction Fiber Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Compatibilité
for use with manual sampling
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Ce support protège la fibre revêtue et permet d'ajuster son exposition pendant l'adsorption et la désorption de l'analyte. Il est réutilisable à l'infini et reçoit la fibre remplaçable. Si vous utilisez ce produit pour la première fois, vous devez commander un support ainsi qu'une fibre.
Support pour échantillonnage manuel
Une jauge de profondeur réglable permet de positionner la fibre pour l'échantillonnage ainsi que dans la zone chauffée de l'injecteur pour chromatographie en phase gazeuse (GC). La fibre peut être verrouillée en position exposée.
Support pour échantillonnage automatique ou analyse par chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Utilisez cette fibre avec un échantillonneur automatique Varian 8100/8200 ou avec notre interface SPME/HPLC. Un adaptateur pour SPME est nécessaire avec l'échantillonneur automatique Varian. Contactez Varian Instrument Division pour connaître les spécifications du système.
Support pour Gerstel MPS2 et CombiPAL/CombiPAL-xt de CTC
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Na Li et al.
Food chemistry, 332, 127426-127426 (2020-07-04)
A selected Pichia fermentans strain was simultaneously and sequentially inoculated in synthetic and real juice with S. cerevisiae strains of different antagonistic activities in a ratio 1:1 to observe the correlation between varietal odorants and glycosidase activities. Fermentations using pure
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Abdelhamid Neggad et al.
Chemistry & biodiversity, 16(10), e1900267-e1900267 (2019-08-17)
The volatile composition of seven honey samples collected from various regions of Algeria and feeding on different plants have been determined. The Headspace Solid-Phase MicroExtraction (HS-SPME) coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) was used to achieve the purpose. In this
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Articles
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Protocoles
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Afficher tout
Contenu apparenté
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.