57317
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB)
df 60 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler/HPLC, needle size 24 ga, StableFlex fiber
Synonyme(s) :
FIBRE SPME/HPLC (BOÎTE DE 3) AVEC REVÊTEMENT 60UM PDMS-DVB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
StableFlex fiber
notched brown hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
df
60 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler/HPLC
Application
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique