Principaux documents
57305
Supelco
Fibres SPME polyacrylate (PA)
greener alternative
df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 24 ga
Synonyme(s) :
FIBRE SPME PK3 (Varian®A.S.), AVEC REVETEMENT POLYACRYLATE 85UM
3 EA
634,00 €
634,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 EA
634,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
634,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
fused silica fiber
plain white hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pack of 3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PA coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
La méthode de microextraction en phase solide (SPME) convient à l′analyse par GC/MS. Elle simplifie et accélère la préparation des échantillons. Elle réduit également les besoins en solvant pour l′extraction.[1] Le polyacrylate est utilisé comme phase stationnaire dans l′extraction des insecticides.[2]
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
L′unité de fibres SPME peut être utilisée pour percer le septum lors de l′échantillonnage SPME.[1]
Informations légales
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
D Lambropoulou et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 368(6), 616-623 (2001-03-07)
Two methods for the analysis of ten organophosphorus insecticides in natural waters using solid phase extraction disks containing C18 and SDB and solid phase microextraction fibers containing polyacrylate (PA) are developed. Bromophos ethyl, bromophos methyl, dichlofenthion, ethion, fenamiphos, fenitrothion, fenthion
Solid phase microextraction sampling and gas chromatography/mass spectrometry for field detection of the chemical warfare agent O-ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonothiolate (VX).
Hook, Gary L., et al.
Journal of Separation Science, 26, 1091-1096 (2003)
Ming-Chi Wei et al.
Journal of chromatography. A, 1012(2), 111-118 (2003-10-03)
Microwave-assisted extraction coupled to headspace solid-phase microextraction was studied and applied for one-step in-situ sample preparation prior to analysis of chlorophenols (CPs) in soil samples. The CPs in soil sample were extracted into the aqueous solution and then directly onto
Céline Weyermann et al.
Forensic science international, 186(1-3), 29-35 (2009-02-17)
Determining the time since discharge of spent cartridges found on a crime scene may be very useful in firearm investigations. The potential of small calibre munitions was barely studied in the past and this work did therefore focus on that
Lihua Yang et al.
Journal of chromatography. A, 1104(1-2), 23-32 (2005-12-27)
Based on solid-phase microextraction (SPME) and on-fiber silylation, a method for simultaneous determinations of exogenous endocrine disrupting chemicals (EDCs) and endogenous steroid hormones in environmental aqueous and biological samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was developed. The selected target compounds
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Contenu apparenté
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME