Principaux documents
57324-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS), 100 μm (PDMS)
Synonyme(s) :
Kit 4 : assortiment pour SPME, manuelle
1 KIT
605,00 €
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
605,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Kit d'assortiment de fibres SPME nº 4, for use with manual holder, size 24 ga
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Taille
24 ga
Description
SPME Assortment Kit 4
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Longueur
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Application
Pour les parfums et les odeurs
Composants
Kit 4 - Pour parfums et odeurs - contient une de chaque:
  • 100μm polydimethylsiloxane
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)