Principaux documents
57286-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
1 KIT
679,00 €
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
679,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Kit d'assortiment de fibres SPME nº 2, for use with autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Kit 2 - Pour les composés organiques volatils ou polaires de l′eau - contient une de chaque
  • Revêtement 75 μm Carboxen/polydiméthylsiloxane
  • Revêtement 65 μm polydiméthylsiloxane/divinylbenzene
  • Revêtement polyacrylate 85 μm
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour être utilisé avec les systèmes Merlin Microseal; peut être utilisée avec d′autres systèmes sans septum.
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)