Principaux documents
Z120960
Syringe pressure caps
sterile
100 EA
24,40 €
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
24,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.03
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyolefin
Stérilité
sterile
Conditionnement
bag of 100 ea
Description générale
Disposable. For use with Luer lock or regular Luer syring tips, covers entire Luer skirt of syringe.