Principaux documents
57042
Supelco
Tubes à essai pour collecteur Visiprep SPE, 10 × 75 mm
pk of 12
12 EA
38,50 €
38,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
12 EA
38,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
38,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 12
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Taille
10 mm × 75 mm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC