Principaux documents
Z255998
Tube de laboratoire en gomme
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Synonyme(s) :
vacuum tubing
10 FT
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 FT
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
heavy wall
Conditionnement
pkg of 10 feet
Tuyau, D.I. × D.E.
1/4 in. × 1 in.
Taille de la paroi
3/8 in.
Catégories apparentées
Description générale
Le tube est rouge, et peut être employé pour travail sous pression ou sous vide