Principaux documents
55079
Filtre de précolonne biocompatible Upchurch
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
FILTRE EN LIGNE, HAUTE PRESSION, 0,5 UM, EA
1 EA
28,90 €
28,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
28,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
28,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK frit and body
stainless steel holder
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A-431
Upchurch Scientific, Inc
Dimension de pores
0.5 μm
Description générale
Installation en ligne. Corps en acier inoxydable avec embouts en polyétheréther-cétone inerte (PEEK). Choisir entre un fritté de 0,5 μ ou un fritté de 2 μ, en PEEK, dans un raccord.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.
Questions
  1. Just to confirm, #55079 contains the 0.5um frit/filter and the stainless steel housing? Thanks
    1 answer
    1. 55079 is made of a stainless steel body with an inert PEEK frit and body.