Principaux documents
502707
Microfiltre en ligne en PEEK
1 EA
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Installer entre 2 morceaux de tubes capillaires, en utilisant des manchons de tube Microtight. Boîtier en PEEK avec un raccord spécial en PEEK qui enrobe le fritté en PEEK de 0,5 μ. Trou de 0,006", volume résiduel de 0,24 μL. Inclut 2 écrous MicroFingertight, et 5 frittés (dont 1 installé).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pièce de rechange