Z227323
Pré-filtres Supelco®
Direct-connect, PEEK
Synonyme(s) :
TM=["Supelco"] Guard Column Filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Description
starter kit
Paramètres
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
Orifice
0.015 in.
Description générale
Informations légales
En option
Pièce de rechange
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.