52640-U
Tube SPE Discovery® DSC-NH2
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
NH2 (amine) SPE cartridge tube
215,00 €
About This Item
215,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
pKa
9.8
Capacité
~0.43 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
normal phase
Catégories apparentées
Description générale
Compatibilité avec les matrices: Solutions organiques ou aqueuses
- Greffage polymérique, phase aminopropyl très polaire de nature (liaisons hydrogène) permettant de travailler à la fois en mode normal ou en mode échange d′ions
- Un échangeur faible de pKa 9.8. A pH 7.8 ou en dessous, les groupements fonctionnels sont chargés positivement
- Capacité en échange d′ions de ∼ 0.43 meq/g.
- Permet un relargage facile des anions très forts tels que les acides sulfoniques qui peuvent être retenus de façon irréversible par les échangeurs d′anions forts
- Peut être utilisé dans certaines applications en phase inverse (à cause du bras espaceur ethyl); néanmoins, il est utilisé de façon majoritaire comme échangeur d′ions ou en phase normale à cause de sa nature polaire
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.