Principaux documents
57205
Supelco
Phase en vrac pour SPE Supelclean LC-NH2
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean LC-NH2
100 G
589,00 €
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
589,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115712
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Gamme de produits
Supelclean
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
5% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
amino bonding
aminopropyl
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa  
9.8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C