Principaux documents
52582-U
Supelco
Tubes de SPE Supelclean Florisil® Na2SO4
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Synonyme(s) :
Florisil/Sodium Sulfate SPE cartridge tube, 6 mL
48 EA
692,00 €
692,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
48 EA
692,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
692,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE frit
glass hardware
Niveau de qualité
Agence
EN ISO 9377-2
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
Conditionnement
pk of 48
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
florisil phase
sodium sulfate phase
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Retention Mechanism: Normal-phase or adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Dual layer glass SPE tube that contains Na2SO4 (upper layer) and Florisil (magnesium silicate; lower layer) separated and packed with PTFE frits
  • Florisil particle size- 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4 Purity- 99.99+%, density- 2.68 g/mL
  • Excellent for removing/isolating polar compounds from organic matrices
  • Na2SO4 layer aids in removing aqueous sample residues that may hinder Florisil performance and/or subsequent GC analysis
  • Suitable for the determination of the hydrocarbon oil index in water (surface, waste, and sewage treatment plants) by GC-FID analysis according to European Standard EN ISO 9377-2 : 2000
  • Glass SPE hardware allows user to reactivate Florisil through heating at 140°C, 16 hours
  • Use in conjunction with Visiprep Large Volume Sampler (Cat No. 57275) and Visiprep SPE Vacuum Manifolds for processing larger volume samples
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable