Sterivex™-GP, Sterile Vented Filter Unit, 0.22 μm, is intended For Laboratory Use Only - Single Use Only. SLGL0250S Millipore - Millex-GS Syringe Filter Unit indicates an integrity testing method of "water bubble point specification of >= 50 psi.
SVGPL10RC
Unité de filtration sous pression Sterivex-GP
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, male Luer-Lok® outlet fitting, pack of 15 ea
Synonyme(s) :
Sterivex-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
244,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
About This Item
244,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
Eastar™ housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Sterivex™
Caractéristiques
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 15 ea
Paramètres
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
82 mm
Capacité
2000 mL
Diamètre
1.7 cm
Capacité du filtre
2000 mL
Surface de filtration
10 cm2
Matrice
Express PLUS™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Les unités Sterivex sont conçues pour distribuer le produit filtré dans la quasi-totalité des récipients de conservation. Elles sont déclinées en plusieurs modèles dotés de différents raccords de sortie.
- Les unités de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes pouvant atteindre 1 000 ml ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé. Trois membranes différentes sont disponibles.
- Stérilisez des volumes allant jusqu'à 1 000 ml ou 2 000 ml grâce aux unités de filtration Sterivex™ fonctionnant sous pression (capacité déterminée par le type de membrane utilisé). Avec trois membranes et plusieurs raccords de sortie au choix, les filtres Sterivex peuvent être intégrés dans la quasi-totalité des procédures et délivrer le produit filtré dans pratiquement tout type de récipient de conservation. Les filtres Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients sous pression et éliminent le risque de contamination associé au transvasement et au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
- Fonctionnent avec divers dispositifs sous pression, notamment les seringues, les pompes péristaltiques et les récipients sous pression
- Disponibles avec des capacités allant jusqu'à 2 l et en plusieurs types de membrane, pour s'adapter aux besoins de vos applications
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Application
Principe
Forme physique
Notes préparatoires
Rayonnement gamma
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Application : filtration stérilisante
- Usage prévu : filtration de grands volumes sous pression positive
- Instructions d'utilisation : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi des unités de filtration Sterivex™
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
-
What is the integrity testing method for the SVGPL10RC Millipore - Sterivex-GP Pressure Filter Unit and the SLGL0250S Millipore - Millex-GS Syringe Filter Unit, 0.22 µm Medical Device ?