Principaux documents
4S6831-U
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Agence
EPA 8260
610
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1.5 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Produits recommandés
This product is currently being deleted and is being replaced by product 46831-U
Analyte
Description
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Afficher tout (8)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :