48889
Mélange test pour résolution sur colonne ASTM® D2887/D5307
certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane
67,50 €
About This Item
67,50 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
ASTM® D2887,D7213
Description
Petrocol® D2887
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
1 % (w/w) each component in octane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.0 °F
Point d'éclair (°C)
15.56 °C