68281
Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems
analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each
Synonyme(s) :
Determination of hydrocarbons (even-numbered) according to ISO 16703 and EN 14039
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EN 14039
ISO 16703
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.388
Densité
0.684 g/mL at 20 °C
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Application
It may also be used for performance tests of GC-systems as per DIN ISO 9377-2:2000 method used for the determination of petroleum hydrocarbons in water samples by gas chromatography technique.
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?