49452-U
C7 - C40 Saturated Alkanes
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
Synonyme(s) :
Saturated Alkane Calibration Mix, C7 - C40
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL each component in hexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber