48882
ASTM® D2887 Calibration Mix
(varied), analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D2887
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
(varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.