48799-U
Mélange nº 6 de COV pour EPA
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Synonyme(s) :
Mélange 6 de composés organiques volatils
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
EPA 601,8010,8240,8260,502.1,502.2,524.1,524.2,8021 (1987),8021A (1990)
MISA (Canada) Group 16
suitable for EPA 8260
CofA (certificat d'analyse)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Conditionnement
ampule of 1.5 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Analyte
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :