48266
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D5134
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
32 °C
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?