Documents
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)