Principaux documents
40010-U
Supelco
1,1,1-Trichloroethane solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
Méthylchloroforme
1 ML
58,10 €
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
58,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
Clé InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
K T Bogen et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 10(1), 26-50 (1989-08-01)
A methodology for using physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models to derive predicted safe concentrations of noncarcinogens in drinking water for humans based on experimentally determined no observed adverse effect levels (NOAELs) in animals is presented and applied to the case
Mathieu Valcke et al.
Inhalation toxicology, 23(14), 863-877 (2011-11-17)
The objective of this study was to assess the impact of the exposure duration and intensity on the human kinetic adjustment factor (HKAF). A physiologically based pharmacokinetic model was used to compute target dose metrics (i.e. maximum blood concentration (C(max))
Lelio Zoccolillo et al.
Chemosphere, 76(11), 1525-1532 (2009-06-23)
For the purpose of understanding the transport and deposition mechanisms and the air-water distribution of some volatile chlorinated hydrocarbons (VCHCs), their atmosphere/aquatic environment concentration ratio was evaluated. In addition, for the purpose of differentiating VCHC behaviour in a temperate climate
Ariel Grostern et al.
Environmental microbiology, 12(4), 1053-1060 (2010-01-22)
Chloroform (CF), or trichloromethane, is an ubiquitous environmental pollutant because of its widespread industrial use, historically poor disposal and recalcitrance to biodegradation. Chloroform is a potent inhibitor of metabolism and no known organism uses it as a growth substrate. We
Charlotte Scheutz et al.
Water research, 45(9), 2701-2723 (2011-04-09)
1,1,1-Trichloroethane (TCA) in groundwater is susceptible to a variety of natural degradation mechanisms. Evidence of intrinsic decay of TCA in aquifers is commonly observed; however, TCA remains a persistent pollutant at many sites and some of the daughter products that