442498
Bromochloromethane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
117 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
68 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Densité
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?