Principaux documents
617067
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Methylchloroform-d3
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCD3
Poids moléculaire :
136.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
74-76 °C (lit.)
Pf
-35 °C (lit.)
Densité
1.366 g/mL
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3/i1D3
Clé InChI
UOCLXMDMGBRAIB-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable