Principaux documents
27472
Supelco
Flacons (vials), à bouchon à vis sans ouverture avec liner en aluminium, pré-assemblées, pack de 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 22 ML, S/T, BOUCHON PLEIN AVEC LINER ALUMINIUM
100 EA
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400