Documents
27172-U
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 22 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Les flacons (22 ml) à bouchon à vis vert Thermoset sont adaptés pour l′injection d′échantillons avec un autoéchantillonneur. L′aiguille de l′autoéchantillonneur perce le bouchon lors de l′injection et prélève les portions d′échantillon requises du flacon.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)