Principaux documents
27296
Supelco
Fiole Headspace, haut biseauté, fond arrondi
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
100 EA
58,10 €
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
58,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.6 mm × 75 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.