Principaux documents
SLGNX13
Millipore
Filtre pour seringue en nylon Millex
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GN, Filtre pour seringue en nylon de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
purple
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane en nylon :
• Les filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane hydrophile en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants.
• Disponibles en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm et deux diamètres différents, pour répondre à tous vos besoins.
• Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, pour une vaste compatibilité chimique et une grande flexibilité au laboratoire.
• Constitués de polypropylène, pour de faible taux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique.
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d′un embout de sortie.
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d′échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; clarification de solutions aqueuses et organiques.
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Afficher tout