27294
Flacons Headspace, haut biseauté, fond arrondi (nécessite un joint de 20 mm)
volume 10 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 46 mm, round bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.6 mm × 46 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 20 mm
Catégories apparentées
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)