Principaux documents
27053
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
100 EA
23,50 €
23,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
23,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
23,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Diam. × H
16 mm × 9.5 mm
Diam. des orifices
9 mm
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.
Application
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)