Principaux documents
27146
Supelco
Liner pour bouchon, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
100 EA
25,20 €
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
25,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE liner
white PTFE
Description
Oversized for better sealing ability.
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
13 mm × 0.010 in.
Compatibilité
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Application
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.[1]
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)