27048-U
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable