27124-U
Flacons (vials), bouchon à vis à ouverture centrale phénolique, pré-assemblés
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/white silicone septum
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/white silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Catégories apparentées
Description générale
Pièce de rechange
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable