Principaux documents
23202
Supelco
Portoirs de stockage gain de place
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS, FLACONS 17 MM, CARTONS DE 5
5 EA
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
164,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red polypropylene rack
Description
vial size: 7 mL
Caractéristiques
positions 90 (vials per rack)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
320 mm × 170 mm × 30 mm
Ouverture des puits
17.1 mm
Compatibilité
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)