Principaux documents
27031
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
1000 EA
316,00 €
316,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
316,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
316,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus