Principaux documents
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
200 EA
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 EA
153,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
Diam. × H
17 mm × 38 mm
Volume
4 mL
Description générale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Informations légales
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.