Principaux documents
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
200 EA
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 EA
180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
Taille du bouchon
15 - 425
Diam. × H
17 mm × 61 mm
Volume
8 mL
Couleur
amber
Raccords
thread for 15-425
Description générale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.