Principaux documents
26891-U
Seringue SGE pour passeur d'échantillon, étanche aux gaz, aiguille soudée
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
6 EA
459,00 €
459,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
459,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
459,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23-26 ga
Description
color (dark orange)
Caractéristiques
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
Conditionnement
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
Fabricant/nom de marque
SGE
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL