Principaux documents
24833-U
Supelco
Écrou pour colonne capillaire (convient aux injecteurs Agilent et aux détecteurs non-MS), version hexagonale avec serrage à clé
pkg of 2 ea
2 EA
55,50 €
55,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
55,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
55,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 2 ea
Description générale
These stainless steel column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent nuts. Use with short ferrules. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns