Principaux documents
26702
Seringue Hamilton®, série 600
62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 62RNR, 2,5 UL 22S GA, 2 po (5 cm), PT#3
1 EA
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
117,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga
Description
Microliter
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87942
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Application
It was used in microinjection system assembly to load cell culture scaffold.[2]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Design, fabrication and implementation of a novel multi-parameter control microfluidic platform for three-dimensional cell culture and real-time imaging.
Vickerman, Vernella, et al.
Lab on a chip, 8.9, 1468-1477 (2008)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)