Principaux documents
24886-U
Supelco
Septa, barrière, pack de 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
100 EA
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
barrier (silicone bonded to aluminum)
Description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur
18 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable