Principaux documents
27526
Supelco
Flacons (vials) gradués, bouchon à vis à ouverture centrale, pré-assemblés
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
100 EA
312,00 €
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
312,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Les septa sont en silicone sur aluminium.