24811-U
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Short Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
ferrule type short
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Agilent/HP 500-2114 (OEM)
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour. Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns