Principaux documents
12024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
CHIROBIOTIC T Column
1 EA
2 470,00 €
2 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne chirale pour HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L63
Description
HPLC column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
teicoplanin glycopeptide phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
3.8-6.8
Technique de séparation
chiral
Description générale
Les colonnes CHIROBIOTIC® T et T2 contiennent de la téicoplanine en guise de sélecteur chiral. Elles assurent une sélectivité unique pour un certain nombre de familles de molécules, plus précisément les acides aminés α, β, γ et cycliques non dérivés, les acides aminés N-dérivés, les acides hydroxycarboxyliques, les composés acides dont les acides carboxyliques et les phénols, les petits peptides, les analytes aromatiques neutres, ainsi que les amines aliphatiques et aromatiques cycliques. Les séparations normalement réalisées sur les phases stationnaires chirales de type à échange de ligand ou à éther-couronne chiral peuvent également être effectuées sur les colonnes CHIROBIOTIC® T et T2, mais dans des phases mobiles beaucoup plus simples telles qu'un mélange eau/alcool. Ces colonnes permettent en outre de séparer tous les bêta-bloquants (aminoalcools) et les dihydrocoumarines. Les colonnes CHIROBIOTIC® T et T2 diffèrent des particules de support aussi bien en matière de chimie de greffage que de taille de pores, ce qui leur confère une sélectivité et une capacité préparative différentes.
  • Phase greffée : Téicoplanine
  • Plage de pH de fonctionnement : 3,8 à 6,8
  • Diamètre des particules : 5, 10 ou 16 μm
  • Taille des pores : 100 Å (CHIROBIOTIC® T) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Foire aux questions sur les colonnes CHIROBIOTIC
Références bibliographiques sur les colonnes CHIROBIOTIC
Documentation sur les produits chiraux
Application
  • Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples.: This study utilizes the Astec CHIROBIOTIC T Chiral HPLC Column to develop an LC-MS/MS method for detecting and quantifying salbutamol enantiomers in urine samples. This application demonstrates the column′s utility in biomedical and clinical research, particularly in the analysis of chiral drugs in biological matrices (Chan et al., 2016).
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This research focuses on the enantioseparation of various amino acids using the Astec CHIROBIOTIC T Chiral HPLC Column, highlighting its effectiveness in separating complex chiral molecules. The study underscores the column′s application in the enantioselective analysis of amino acids and related compounds in chemical and pharmaceutical research (Berkecz et al., 2009).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS.
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
B Mistry et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 153-161 (2001-08-07)
A sensitive and stereoselective high-performance liquid chromatographic assay for the determination of the enantiomers of metoprolol (R- and S-) and the diastereoisomers of alpha-hydroxymetoprolol (IIA, IIB) in plasma is reported. Chromatography involved direct separation of enantiomers using a Chirobiotic T
D Abd el-Hady et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(5), 919-925 (2005-05-03)
A simple, sensitive and selective high performance liquid chromatographic method with UV detection for the chiral separation of racemic methotrexate (rac-Mtx) and enantiomeric purity of L-methotrexate in pharmaceutical formulations was developed and validated. The chiral separation was optimized studying both
Contenu apparenté
Astec CHIROBIOTIC™ T Chiral HPLC Columns - CHIROBIOTIC phases are based on covalently bonding macrocyclic glycoproteins to a high purity, spherical silica gel in such a way as to establish its stability while retaining essential components for chiral recognition.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCAfficher plus