Principaux documents
28034-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Agilent [MS detector] and PerkinElmer®), hexagonal wrenchtight version
pkg of 5 ea
5 EA
25,20 €
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
25,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 5 ea
Description générale
These nickel-plated brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent MSD or PerkinElmer nuts. Use with long ferrules.
Informations légales
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protocoles
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.