Principaux documents
24403
Seringues SGE pour passeurs d'échantillons Agilent/HP 7673 et 7683, aiguille amovible
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
1 EA
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
146,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
0.5BR-HP-0.63
Caractéristiques
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000410
L de l'aiguille
42 mm
Volume
0.5 μL