Principaux documents
33305
Sigma-Aldrich
Vanne Mininert®
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
12 EA
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
229,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
white PTFE valve
Conditionnement
pkg of 12 ea
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal
Description générale
  • Das Ventil ist einfach zu bedienen
1. Drücken zum Öffnen
      2. Probe entnehmen
      3. Drücken zum Schließen
  • Inert, da aus PTFE
  • 0,036" (0,9 mm) Öffnung kann Nadeln bis zu 20-Gauge aufnehmen
  • Silikon-Septum
vannes Mininert pour flacons à sertir
  • s′adapte aux flacons de 5 à 100 mL (fermeture de 20mm)
  • s′installe sans outils
  • fabriquée en téflon inerte
Application
Mininert valves are leak-tight closures for vials and other containers. They are available in both crimp and screw thread versions. Only PTFE and glass are in contact with the contents of the container.
They are the ideal closure for the following applications:
  • Calibration standards
  • Air- or moisture-sensitive fluids
  • Derivatizating reagents
  • Volatile chemicals
Informations légales
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.